Få mere at vide
6-fluorsalicylsyre, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10567814 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10567814 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10567814 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398770010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluorosalicylic acid
CAS 67531-86-6
Smeltepunkt 162°C to 164°C
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H5FO3
Lineær formel FC6H3(OH)COOH
Mængde 1 g
Synonym 6-fluorosalicylic acid, 6-fluoro-2-hydroxybenzoic acid, 2-fluoro-6-hydroxybenzoicacid, 6-fluorosalicylicacid, benzoic acid, 2-fluoro-6-hydroxy, 2-fluoro-6-hydoxybenzoic acid, pubchem4958, acmc-1baav, 2-carboxy-3-fluorophenol
InChI nøgle BCEKGWWLVKXZKK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)O
IUPAC navn 2-fluor-6-hydroxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 156.11
PubChem CID 586777
Formel vægt 156.11
Procent renhed 98+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Fluorosalicylic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.