Få mere at vide
6-Fluorosalicylic acid, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11363066
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363066 250 mg 250mg
11353066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10907.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67531-86-6
Molekylær formel C7H5FO3
Molekylvægt (g/mol) 156.112
MDL nummer MFCD00052179
InChI nøgle BCEKGWWLVKXZKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluorosalicylic acid, 6-fluoro-2-hydroxybenzoic acid, 2-fluoro-6-hydroxybenzoicacid, 6-fluorosalicylicacid, benzoic acid, 2-fluoro-6-hydroxy, 2-fluoro-6-hydoxybenzoic acid, pubchem4958, acmc-1baav, 2-carboxy-3-fluorophenol
PubChem CID 586777
IUPAC navn 2-fluor-6-hydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluorosalicylic acid
Smeltepunkt 159°C to 161°C
Mængde 250 mg
Beilstein 7111497
Formel vægt 156.11
Procent renhed 96%