Få mere at vide
6-fluorosalicylaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389925
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389925 1 g 1g
11399925 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389925 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19900.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 38226-10-7 | Molekylformel: C7H5FO2 | Molekylvægt: 140,113 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38226-10-7
Molekylær formel C7H5FO2
Molekylvægt (g/mol) 140.113
MDL nummer MFCD01090996
InChI nøgle FZIBGCDUHZBOLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluorosalicylaldehyde, 3-fluoro-2-formylphenol, benzaldehyde, 2-fluoro-6-hydroxy, 6-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde, pubchem8482, acmc-20a0l1, 6-fluorosalicyaldehyde, ksc497m7f, 2-hydroxy-6-fluorobenzaldehyde, 2-fluoro-6-hydroxy-benzaldehyde
PubChem CID 2737327
IUPAC navn 2-fluor-6-hydroxybenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluorosalicylaldehyde
Smeltepunkt 37 °C til 39 °C
Mængde 1 g
Beilstein 1935289
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 140.12
Procent renhed 97%