Få mere at vide
6-Fluoropyridin-3-carboxaldehyd, 95%
Artikelnummer. 15264784 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15264784 25 g Glasflaske 25g
15244784 1 g Glasflaske 1g
15254784 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15264784 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449850250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 677728-92-6 | C6H4FNO | 125,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 677728-92-6
Molekylær formel C6H4FNO
Molekylvægt (g/mol) 125.1
InChI nøgle PZPNGWWKCSJKOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoropyridine-5-carbaldehyde, 6-fluoronicotinaldehyde, 2-fluoro-5-formylpyridine, 2-fluoropyridine-5-carboxaldehyde, 6-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-fluoro, 6-fluoropyridine-3-carboxaldehyde, pubchem5150, zlchem 1162, acmc-1b2mv
PubChem CID 16414246
IUPAC navn 6-fluorpyridin-3-carbaldehyd
SMIL C1=CC(=NC=C1C=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 125.1
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.