Få mere at vide
6-fluorindol-3-carboxaldehyd, 98%
Artikelnummer. 15428228
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15428228 5 g 5g
15418228 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61665.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 2795-41-7 | C9H6FNO | 163,15 g/mol
6-Fluoroindol-3-carboxaldehyd er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 6-Fluoroindol-3-carboxaldehyd er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares i fryseren (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et køligt, tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2795-41-7
Molekylær formel C9H6FNO
Molekylvægt (g/mol) 163.15
MDL nummer MFCD00069703
InChI nøgle CWCYUOSLRVAKQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoroindole-3-carboxaldehyde, 6-fluoroindole-3-carbaldehyde, 6-fluoroindole-3-aldehyde, 6-fluoro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 6-fluoro, 1h-6-fluoroindole-3-carboxaldehyde, pubchem7269, ksc495g4p, 6-fluoro-3-formyl-1h-indole, 6-fluorooindole-3-carboxaldehyde
PubChem CID 262903
IUPAC navn 6-fluor-1H-indol-3-carbaldehyd
SMIL FC1=CC=C2C(NC=C2C=O)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Farve Gul
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 163.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof