Få mere at vide
6-Fluorochromon-3-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475617
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475617 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15475617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32857.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 69155-76-6 | C10H5FO3 | 192,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluorochromone-3-carboxaldehyde
CAS 69155-76-6
Smeltepunkt 155 °C til 160 °C
Molekylær formel C10H5FO3
MDL nummer MFCD00139060
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Synonym 6-fluoro-3-formylchromone, 6-fluoro-4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, 6-fluorochromone-3-carboxaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 6-fluoro-4-oxo, chembl87768, 6-fluoro-4-oxo-chromene-3-carbaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde,6-fluoro-4-oxo, acmc-20alyx, 3-formyl-6-fluorochromone, 6-fluorochromone-3-carbaldehyde
InChI nøgle VHRMOTNEBIKURN-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC1=CC=C2OC=C(C=O)C(=O)C2=C1
IUPAC navn 6-fluor-4-oxochromen-3-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 192.15
PubChem CID 688893
Formel vægt 192.15
Procent renhed 97%