missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Fluoro DL-DOPA Hydrobromide Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-5-hydroxy-DL-tyrosine Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10FNO4.BrH/c10-5-3-8(13)7(12)2-4(5)1-6(11)9(14)15;/h2-3,6,12-13H,1,11H2,(H,14,15);1H |
| Mængde | 1 mg |
| Formel vægt | 294.9855 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?