CAS RN 1323114-61-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
6-Fluoro DL-DOPA Hydrobromide Salt, TRC
CAS: 1323114-61-9 Molekylær formel: C9 H10 F N O4 . Br H Molekylvægt (g/mol): 296.09 Synonym: Tyrosine, 2-fluoro-5-hydroxy-, hydrobromide (1:1),6-Fluoro DL-DOPA hydrobromide salt,2-Fluoro-5-hydroxy-DL-tyrosine hydrobromide IUPAC navn: 2-amino-3-(2-fluoro-4,5-dihydroxyphenyl)propanoic acid;hydrobromide SMIL: Br.NC(Cc1cc(O)c(O)cc1F)C(=O)O