Få mere at vide
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498305
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498305 250 mg 250mg
15488305 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498305 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33088.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1373920-97-8
Molekylær formel C9H6F4O
Molekylvægt (g/mol) 206.14
MDL nummer MFCD22201035
InChI nøgle CLGGHNMZJHOQOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoro-3-methyl-2-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 86277637
IUPAC navn 6-fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1)F)C=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Mængde 250 mg
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 206.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid