Få mere at vide
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488305
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488305 1 g 1g
15498305 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488305 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33088.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1373920-97-8
Molekylær formel C9H6F4O
Molekylvægt (g/mol) 206.14
MDL nummer MFCD22201035
InChI nøgle CLGGHNMZJHOQOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoro-3-methyl-2-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 86277637
IUPAC navn 6-fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1)F)C=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Mængde 1 g
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 206.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.