Få mere at vide
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazol, 99%
Artikelnummer. 11341587
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11341587 25 g 25g
11331587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04447.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 120-53-6 | C9H9NOS2 | 211,297 g/mol
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazol anvendes som et reagens ved fremstilling af nitrothiazolythiobenzothiazoler som N-terminale kinaseinhibitorer med kulstofforbindelse. Det bruges til syntese af aktive farmaceutiske ingredienser. Yderligere fungerer det som en matrix-assisteret laserdesorptionsmassespektrometri til massebestemmelse af biomolekyler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazol anvendes som et reagens ved fremstilling af nitrothiazolythiobenzothiazoler som N-terminale kinaseinhibitorer med kulstofforbindelse. Det bruges til syntese af aktive farmaceutiske ingredienser. Yderligere fungerer det som en matrix-assisteret laserdesorptionsmassespektrometri til massebestemmelse af biomolekyler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser og halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-53-6
Molekylær formel C9H9NOS2
Molekylvægt (g/mol) 211.297
MDL nummer MFCD00005782
InChI nøgle HOASVNMVYBSLSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-ethoxy-2-mercaptobenzothiazole, 6-ethoxybenzothiazole-2-thiol, 2 3h-benzothiazolethione, 6-ethoxy, 6-ethoxybenzothiazolethiol, usaf pd-58, 6-ethoxy-2-benzothiazolethiol, 6-ethoxybenzo d thiazole-2 3h-thione, 6-ethoxy-1,3-benzothiazole-2-thiol, 2-mercapto-6-ethoxybenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, 6-ethoxy
PubChem CID 719344
IUPAC navn 6-ethoxy-3H-1,3-benzothiazol-2-thion
SMIL CCOC1=CC2=C(C=C1)NC(=S)S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazole
Smeltepunkt 196 °C til 201 °C
Mængde 25 g
Beilstein 152313
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 211.32
Procent renhed 99%