Få mere at vide
6-(diethylamino)-3-pyridinylaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10681825
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10681825 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10370643 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10092444 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10681825 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07193DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 578726-67-7
Molekylær formel C10H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 178.24
MDL nummer MFCD06200894
InChI nøgle PCISUIMHLSRKGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-diethylamino pyridine-3-carbaldehyde, 6-diethylamino-3-pyridinylaldehyde, 6-diethylamino nicotinaldehyde, 6-diethylamino-3-pyridinecarboxaldehyde
PubChem CID 2794806
IUPAC navn 6-(diethylamino)pyridin-3-carbaldehyd
SMIL CCN(CC)C1=NC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Diethylamino)-3-pyridinylaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 178.23
Procent renhed 97%