Få mere at vide
6-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 97%
Artikelnummer. 11444610
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444610 1 g 1g
11434610 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444610 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50139.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 947191-69-7 | C15H22BNO3 | 275.155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 947191-69-7
Molekylær formel C15H22BNO3
Molekylvægt (g/mol) 275.155
MDL nummer MFCD07781184
InChI nøgle QEQNYJUPYICBCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclopropylmethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-cyclopropylmethoxy pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-cyclopropylmethoxy pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 6-cyclopropylmethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-cyclopropylmethoxypyridine-3-yl boronic acid pinacol ester, 6-cyclopropylmethoxy pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-cyclopropyl-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-cyclopropylmethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-cyclopropylmethoxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
PubChem CID 24208797
IUPAC navn 2-(cyclopropylmethoxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)OCC3CC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 275.16
Procent renhed 97%