Få mere at vide
6-Cyano-7-nitro-1,4-dihydroquinoxalin-2,3-dion, 98%
Artikelnummer. 15470307
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470307 10 mg 10mg
15480307 25 mg 25mg
15490307 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15470307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63472.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Potent, selektiv kainat/quisqualat (ikke-NMDA) receptorantagonist | CAS: 115066-14-3 | C9H4N4O4 | 232,155 g/mol
Potent, selektiv kainat/quisqualat (ikke-NMDA) receptorantagonist
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115066-14-3
Molekylær formel C9H4N4O4
Molekylvægt (g/mol) 232.155
MDL nummer MFCD00069232
InChI nøgle RPXVIAFEQBNEAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cnqx, 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione, unii-6ote87sccw, 7-nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrile, 6ote87sccw, 3h cnqx, 6-cyano-2,3-dihydroxy-7-nitroquinoxaline, 1,4-dihydro-2,3-dihydroxy-7-nitro-6-quinoxalinecarbonitrile, 6-quinoxalinecarbonitrile, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro-2,3-dioxo, 2,3-dihydroxy-7-nitro-6-quinoxalinecarbonitrile
PubChem CID 3721046
ChEBI CHEBI:34468
IUPAC navn 7-nitro-2,3-dioxo-1,4-dihydroquinoxalin-6-carbonitril
SMIL C1=C(C(=CC2=C1NC(=O)C(=O)N2)[N+](=O)[O-])C#N
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 6-Cyano-7-nitro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
Smeltepunkt >300°C
Farve Gul
Mængde 10 mg
Beilstein 5821072
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO to 100mM
Formel vægt 232.16
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Fast stof
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.