Få mere at vide
6-Cyano-7-nitro-1,4-dihydroquinoxalin-2,3-dion, 98%
Beschreibung
Potent, selektiv kainat/quisqualat (ikke-NMDA) receptorantagonist
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 6-Cyano-7-nitro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Farve | Gul |
| Mængde | 10 mg |
| Beilstein | 5821072 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in DMSO to 100mM |
| Formel vægt | 232.16 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Fysisk form | Fast stof |