Få mere at vide
6-chlorpyridin-2-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481189
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15481189 1 g 1g
15401199 250 mg 250mg
15491189 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481189 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64129.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54087-03-5 | C6H4ClNO | 141.554 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54087-03-5
Molekylær formel C6H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 141.554
MDL nummer MFCD09832941
InChI nøgle XTRLIKXVRGWTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropicolinaldehyde, 6-chloro-2-pyridinecarbaldehyde, 6-chloro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-chloro, 2-chloro-6-formylpyridine, 6-chloro-2-formylpyridine, 2-chloropyridine-6-carboxaldehyde, 6-chloro-2-pyridinecarboxaldehyde, pubchem13323, chloropyridinecarbaldehyde
PubChem CID 10796848
IUPAC navn 6-chlorpyridin-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC(=NC(=C1)Cl)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt 69°C to 70°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 1446583
Formel vægt 141.55
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde