Få mere at vide
6-chlorindol-3-carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
6-chlorindol-3-carboxaldehyd kan reagere med dimethyldisulfan for at få 6-chlor-(3-thiomethyl)-indol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
6-Chloroindol-3-carboxaldehyd kan reagere med dimethyldisulfan for at få 6-chlor-(3-thiomethyl)-indol.
Opløselighed Lidt
opløseligt i vand
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloroindole-3-carboxaldehyde |
| Farve | Brun |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand |
| Formel vægt | 179.6 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |