missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Chlorohexanenitrile, TRC

Artikelnummer. 30364814
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364814 1 g
30363502 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364814 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3503301G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6628-78-0
Molekylær formel C6H10ClN
Molekylvægt (g/mol) 131.6
Synonym 6-Chlorohexanenitrile, 5-Chloropentyl Cyanide, 6-Chlorocapronitrile, NSC 59713
IUPAC navn 6-chlorohexanenitrile
SMIL ClCCCCCC#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chlorohexanenitrile
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H10ClN/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-5H2
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.