CAS RN 6628-78-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
6-Chlorohexanenitrile, TRC
CAS: 6628-78-0 Molekylær formel: C6H10ClN Molekylvægt (g/mol): 131.6 Synonym: 6-Chlorohexanenitrile,5-Chloropentyl Cyanide,6-Chlorocapronitrile,NSC 59713 IUPAC navn: 6-chlorohexanenitrile SMIL: ClCCCCCC#N