Få mere at vide
6-chlor-2H-chromen-3-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10563212
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10563212 1 g 1g
10168504 5 g 5g
10344292 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10563212 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RDR03723DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 83823-06-7
Molekylær formel C10H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 210.613
MDL nummer MFCD00052362
InChI nøgle ZRCGKWSNRRTAJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 6-chloro, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 6-chloro, maybridge1_005975, acmc-20alzg, chlorochromenecarboxylicacid, #, 6-chloro 2h-benzopyran-3-carboxylic acid, 6-chloro 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic
PubChem CID 596929
IUPAC navn 6-chlor-2H-chromen-3-carboxylsyre
SMIL C1C(=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-chloro-2H-chromene-3-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 210.62
Procent renhed 97%