Få mere at vide
6-klor-1-hexanol, 97%
Artikelnummer. 11451988
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451988 25 g 25g
11461988 100 g 100g
11471988 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14582.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2009-83-8 | C6H13ClO | 136,619 g/mol
6-chlor-1-hexanol anvendes til fremstilling af dets tilsvarende bromid ved omsætning med natriumbromid under anvendelse af N,N-dimethylformamid og dibrommethan (2:1) som opløsningsmiddel. Det anvendes til selektiv eliminering af 6-chlor-1-hexen fra estere af 6-chlor-1-hexanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-chlor-1-hexanol anvendes til fremstilling af dets tilsvarende bromid ved reaktion med natriumbromid under anvendelse af N,N-dimethylformamid og dibrommethan (2:1) som opløsningsmiddel. Det anvendes til selektiv eliminering af 6-chlor-1-hexen fra estere af 6-chlor-1-hexanol.
Opløselighed
Opløselig i dimethylformamid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser, pulveriserede metalsalte, stærke reduktionsmidler, syreanhydrider og syrechlorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2009-83-8
Molekylær formel C6H13ClO
Molekylvægt (g/mol) 136.619
MDL nummer MFCD00002984
InChI nøgle JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf
PubChem CID 74828
IUPAC navn 6-chlorhexan-1-ol
SMIL C(CCCCl)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-1-hexanol
Tæthed 1.027
Kogepunkt 109°C to 111°C (14 mmHg)
Flammepunkt 98°C (208°F)
Brydningsindeks 1.456
Mængde 25 g
Beilstein 1697307
Opløselighedsinformation Soluble in dimethylformamide.
Formel vægt 136.62
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Chloro-1-hexanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloro-1-hexanol