Få mere at vide
6-Bromoveratraldehyd, 97%
Beskrivelse
6-Bromoveratraldehyd blev anvendt til fremstilling af benzylchromenylaminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
benzylchromenylaminer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromoveratraldehyde |
| Smeltepunkt | 147 °C til 152 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2052355 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Synonym | 6-bromoveratraldehyde, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 6-bromo veratraldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzalehyde, 4,5-dimethoxy-2-bromobenzaldehyde, 6-bromoveratral, pubchem8209, veratraldehyde, 6-bromo, acmc-2097hh |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| SMIL | COC1=C(C=C(C(=C1)C=O)Br)OC |
| IUPAC navn | 2-brom-4,5-dimethoxybenzaldehyd |
| PubChem CID | 79351 |
| Vis mere |