missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Bromoveratraldehyde, 97%

Artikelnummer. 11480124
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480124 5 g 5g
11490124 25 g 25g
11400134 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11480124 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13591.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 5392-10-9 | C9H9BrO3 | 245.07 g/mol

6-Bromoveratraldehyd blev anvendt til fremstilling af benzylchromenylaminer.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser 6-Bromoveratraldehyd blev anvendt til fremstilling af
benzylchromenylaminer.

Opløselighed Uopløseligt i vand
.

Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5392-10-9
Molekylær formel C9H9BrO3
Molekylvægt (g/mol) 245.07
MDL nummer MFCD00003301
InChI nøgle UQQROBHFUDBOOK-UHFFFAOYSA-N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Bromoveratraldehyde
Smeltepunkt 147°C to 152°C
Mængde 5 g
Beilstein 2052355
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 2-methoxy-1-naphthaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-methoxy, 2-methoxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, unii-7q7tx7tb9e, 7q7tx7tb9e, 2-methoxy-1-naphthylaldehyde, 2-methoxy-naphthalene-1-carbaldehyde, 2-methoxynaphthalenecarbaldehyde, 2-methoxy-1-naphthaldehyd, 2-methoxynaphthaldehyde
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
SMIL COC1=CC(Br)=C(C=O)C=C1OC
IUPAC navn 2-methoxynaphthalen-1-carbaldehyd
PubChem CID 79352
Formel vægt 245.08
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre

RUO– Kun brug til forskning

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.