Få mere at vide
6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11385639
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11385639 1 g 1g
11395639 5 g 5g
11305649 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11385639 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19518.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34160-40-2 | C6H4BrNO | 186.008 g/mol
6-Bromopyridin-2-carboxaldehyd bruges i studiet af en rhodium-katalyseret, reduktiv aldol-kobling med divinylketoner, der fører til synø-hydroxyenoner. Det bruges også som byggesten for Tris[(pyridyl)methyl]aminligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Bromopyridin-2-carboxaldehyd bruges i studiet af en rhodium-katalyseret, reduktiv aldol-kobling med divinylketoner, der fører til syn ß-hydroxyenoner. Det bruges også som byggesten for Tris[(pyridyl)methyl]aminligander.
Opløselighed
Opløselig i dichlormethan, ether, ethylacetat og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares under inert gas. Det er følsomt over for luft. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34160-40-2
Molekylær formel C6H4BrNO
Molekylvægt (g/mol) 186.008
MDL nummer MFCD02683546
InChI nøgle QWFHFNGMCPMOCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromopicolinaldehyde, 6-bromo-2-formylpyridine, 6-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 2-bromo-6-formylpyridine, 6-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromo, 2-bromopyridine-6-carboxaldehyde, 6-bromo-2-pyridine carboxaldehyde, 6-bromopicolylaldehyde
PubChem CID 2757009
IUPAC navn 6-brompyridin-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC(=NC(=C1)Br)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt 79°C to 83°C
Mængde 1 g
Beilstein 1524300
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 186.01
Procent renhed 97%