Få mere at vide
6-Bromopyridin-2-carbaldehyd,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10197052
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10197052 1 g 1g
10052174 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10197052 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07535DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 34160-40-2
Molekylær formel C6H4BrNO
Molekylvægt (g/mol) 186.008
MDL nummer MFCD02683546
InChI nøgle QWFHFNGMCPMOCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromopicolinaldehyde, 6-bromo-2-formylpyridine, 6-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 2-bromo-6-formylpyridine, 6-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromo, 2-bromopyridine-6-carboxaldehyde, 6-bromo-2-pyridine carboxaldehyde, 6-bromopicolylaldehyde
PubChem CID 2757009
IUPAC navn 6-brompyridin-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC(=NC(=C1)Br)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 186.01
Procent renhed 97%