Få mere at vide
6-(brommethyl)-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 6-(Bromomethyl)-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 243.1 |
| Procent renhed | 97% |