Få mere at vide
6-(brommethyl)-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10151302
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10151302 250 mg 250mg
10495882 1 g 1g
10193494 5 g 5g
3 options
Artikelnummer. 10151302
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC00408CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 499770-96-6
Molekylær formel C10H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 243.10
MDL nummer MFCD05664399
InChI nøgle QDRNTKFXSFDJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromomethyl-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin, 6-bromomethyl-3,4-dihydro, 6-bromomethyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin, 6-bromomethyl-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin
PubChem CID 2794992
IUPAC navn 6-(brommethyl)-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
SMIL BrCC1=C2OCCCOC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Bromomethyl)-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 243.1
Procent renhed 97%