Få mere at vide
6-brom-3-formylchromon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454727
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15454727 1 g 1g
15464727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32053.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52817-12-6 | C10H5BrO3 | 253.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52817-12-6
Molekylær formel C10H5BrO3
Molekylvægt (g/mol) 253.05
MDL nummer MFCD00191849
InChI nøgle PCEZXSJBHMOQFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 614309
IUPAC navn 6-brom-4-oxochromen-3-carbaldehyd
SMIL BrC1=CC=C2OC=C(C=O)C(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-3-formylchromone
Smeltepunkt 190°C to 193°C
Mængde 1 g
Synonym 6-bromo-3-formylchromone, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, chembl85756, 6-bromochromone-3-carboxaldehyde, 6-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 6-bromo-4-oxo, 6-bromo-4-oxo-chromene-3-carbaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde,6-bromo-4-oxo, acmc-209l1y, 6-bromochromone-3-carbaldehyde
Formel vægt 253.05
Procent renhed 97%