Få mere at vide
6-Brom-2-pyridincarboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 10751474 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10751474 5 g Glasflaske 5g
10136363 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10751474 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 387420050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 34160-40-2 | C6H4BrNO | 186,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34160-40-2
Molekylær formel C6H4BrNO
Molekylvægt (g/mol) 186.01
MDL nummer MFCD02683546
InChI nøgle QWFHFNGMCPMOCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromopicolinaldehyde, 6-bromo-2-formylpyridine, 6-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 2-bromo-6-formylpyridine, 6-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromo, 2-bromopyridine-6-carboxaldehyde, 6-bromo-2-pyridine carboxaldehyde, 6-bromopicolylaldehyde
PubChem CID 2757009
IUPAC navn 6-brompyridin-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC(=NC(=C1)Br)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 79,0 °C til 82,0 °C
Farve Beige til hvid eller brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 186.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.