Få mere at vide
6-brom-2,3-difluortoluen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465727
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465727 1 g 1g
15475727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32941.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 847502-81-2 | C7H5BrF2 | 207.018 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 847502-81-2
Molekylær formel C7H5BrF2
Molekylvægt (g/mol) 207.018
MDL nummer MFCD07777161
InChI nøgle YXTCBTSPHSNDHD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12137677
IUPAC navn 1-brom-3,4-difluor-2-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=CC(=C1F)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Brydningsindeks 1.5105
Mængde 1 g
Synonym 6-bromo-2,3-difluorotoluene, 3,4-difluoro-2-methylbromobenzene, benzene,1-bromo-3,4-difluoro-2-methyl, benzene, 1-bromo-3,4-difluoro-2-methyl, 2-bromo-5,6-difluorotoluene, 3,4-difluoro-2-methyl bromobenzene, 3,4-difluoro-2-methyl-bromobenzene
Formel vægt 207.02
Procent renhed 97%