Få mere at vide
6-Bromo-1-indanone, 97%
Artikelnummer. 15460438
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460438 5 g 5g
15450438 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54003.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 14548-39-1 | C9H7BrO | 211,058 g/mol
6-Bromo-1-indanon bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Bromo-1-indanon bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14548-39-1
Molekylær formel C9H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 211.058
MDL nummer MFCD02179286
InChI nøgle SEQHEDQNODAFIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1-indanone, 6-bromoindanone, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-bromo-indan-1-one, 6-bromoindan-1-one, 1-indanone, 6-bromo, 1h-inden-1-one, 6-bromo-2,3-dihydro, 6-bromo indanone, 6-bromo-indanone
PubChem CID 139778
IUPAC navn 6-brom-2,3-dihydroinden-1-on
SMIL C1CC(=O)C2=C1C=CC(=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-1-indanone
Smeltepunkt 110 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 211.06
Procent renhed 97%