Få mere at vide
6-brom-1-hexanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474817
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474817 1 g 1g
11484817 5 g 5g
11494817 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21803.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4286-55-9 | C6H13BrO | 181.07 g/mol
Et produkt til forskning i proteomik. Anvendes også som reagens til fremstilling af nitrogenoxid-donerende analoger af Sulindac (S699215), et ikke-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel, der har evnen til at forebygge tyktarmskræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et produkt til proteomikforskning. Anvendes også som reagens til fremstilling af nitrogenoxid-donerende analoger af Sulindac (S699215), et ikke-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel, der har evnen til at forebygge tyktarmskræft.
Opløselighed Opløselig i chloroform og methanol
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4286-55-9
Molekylær formel C6H13BrO
Molekylvægt (g/mol) 181.07
MDL nummer MFCD00002983
InChI nøgle FCMCSZXRVWDVAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1-hexanol, 6-bromohexanol, 1-hexanol, 6-bromo, 6-bromo-hexan-1-ol, hexamethylene bromohydrin, 6-bromo-hexanol, 6-bromo-l-hexanol, 1-bromo-6-hexanol, 1-bromohexan-6-ol, 6-hydroxyhexyl bromide
PubChem CID 77970
IUPAC navn 6-bromhexan-1-ol
SMIL OCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-1-hexanol
Tæthed 1.384
Kogepunkt 105°C to 106°C (5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.482
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vægt 181.08
Procent renhed 97%