Learn More
6-brom-1-hexanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11924641 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
11924641 50 g Glasflaske 50g
10207550 2.5 g Glasflaske 2.5g
10269363 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11924641 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 270090500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4286-55-9 | C6H13BrO | 181.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4286-55-9
Molekylær formel C6H13BrO
Molekylvægt (g/mol) 181.07
MDL nummer MFCD00002983
InChI nøgle FCMCSZXRVWDVAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1-hexanol, 6-bromohexanol, 1-hexanol, 6-bromo, 6-bromo-hexan-1-ol, hexamethylene bromohydrin, 6-bromo-hexanol, 6-bromo-l-hexanol, 1-bromo-6-hexanol, 1-bromohexan-6-ol, 6-hydroxyhexyl bromide
PubChem CID 77970
IUPAC navn 6-bromhexan-1-ol
SMIL OCCCCCCBr
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-1-hexanol
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.3200g/mL
Kogepunkt 104.0°C to 106.0°C (5.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)6OH
Brydningsindeks 1.4810 to 1.4840
Mængde 50 g
Beilstein 01,1704
Specifik vægtfylde 1.32
Formel vægt 181.07
Procent renhed 95%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Bromo-1-hexanol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.