Få mere at vide
6-Benzyloxyindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364775
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364775 250 mg 250mg
11354775 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364775 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17805.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15903-94-3 | C15H13NO | 223.275 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15903-94-3
Molekylær formel C15H13NO
Molekylvægt (g/mol) 223.275
MDL nummer MFCD00053554
InChI nøgle FPMICYBCFBLGOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-benzyloxyindole, 6-benzyloxy-1h-indole, 1h-indole, 6-phenylmethoxy, 6-phenylmethoxy indole, 6-benzoxyindole, 6-benzyloxy-indole, 6-benzyloxy indole, 6-phenylmethoxyindole, pubchem7315
PubChem CID 260804
IUPAC navn 6-phenylmethoxy-1H-indol
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)C=CN3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Benzyloxyindole
Smeltepunkt 114°C to 116°C
Mængde 250 mg
Beilstein 173319
Formel vægt 223.28
Procent renhed 97%