Få mere at vide
6-benzoylhexansyre, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328165
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328165 1 g 1g
11338165 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328165 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08431.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 7472-43-7 | Molekylformel: C13H16O3 | Molekylvægt: 220,27 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7472-43-7
Molekylær formel C13H16O3
Molekylvægt (g/mol) 220.27
MDL nummer MFCD00039608
InChI nøgle DOQWHEUDAHLEPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-benzoylhexanoic acid, 7-oxo-7-phenyl-heptanoic acid, 6-benzoyl hexanoic acid, benzeneheptanoic acid, z-oxo, 7-oxo-7-phenylheptanoicacid, #, benzeneheptanoic acid,, ae-oxo, alpha-oxo benzeneheptanoic acid, benzeneheptanoic acid,alpha-oxo
PubChem CID 344830
IUPAC navn 7-oxo-7-phenylheptansyre
SMIL OC(=O)CCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Benzoylhexanoic acid
Smeltepunkt 83 °C til 86 °C
Mængde 1 g
Beilstein 2694641
Formel vægt 220.27
Procent renhed 94%