Få mere at vide
6-Acetyl-2(3H)-benzoxazolone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307149
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11307149 5 g 5g
11317149 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307149 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27368.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 54903-09-2 | Molecular Formula: C9H7NO3 | Molecular Weight: 177.159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54903-09-2
Molekylær formel C9H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 177.159
MDL nummer MFCD01664312
InChI nøgle QXBNAXVXLAHDTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-acetyl-2 3h-benzoxazolone, 2 3h-benzoxazolone, 6-acetyl, jpb 2, 6-acetyl-2-benzoxazolinone, 6-acetylbenzo d oxazol-2 3h-one, 6-acetyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, acetyl-6 benzoxazolinone french, 6-acetyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-acetyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 6-acetyl-2-oxo-3-hydrobenzoxazole
PubChem CID 689054
IUPAC navn 6-acetyl-3H-1,3-benzoxazol-2-on
SMIL CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC(=O)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Acetyl-2(3H)-benzoxazolone
Smeltepunkt 232 °C til 239 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 177.16
Procent renhed 97%