Få mere at vide
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolon, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone |
| Smeltepunkt | 190 °C til 194 °C |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 193.22 |
| Procent renhed | 97% |