Få mere at vide
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolon, 97%
Artikelnummer. 11446280
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446280 1 g 1g
11456280 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446280 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27154.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 133044-44-7 | C9H7NO2S | 193,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133044-44-7
Molekylær formel C9H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 193.22
MDL nummer MFCD02660572
InChI nøgle UFRAIEFXNRTICG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-acetyl-2 3h-benzothiazolone, 6-acetylbenzo d thiazol-2 3h-one, 1-2-hydroxybenzo d thiazol-6-yl ethanone, 6-acetyl-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 2 3h-benzothiazolone,6-acetyl-9ci, pubchem21732, 6-acetyl-3h-benzthiazole-2-one, 6-acetyl-3h-benzothiazol-2-one, 6-acetylbenzothiazol-2 3h-one, 6-acetyl-2-benzothiazolone
PubChem CID 689053
IUPAC navn 6-acetyl-3H-1,3-benzothiazol-2-on
SMIL CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC(=O)S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone
Smeltepunkt 190°C to 194°C
Mængde 1 g
Formel vægt 193.22
Procent renhed 97%