Få mere at vide
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one, 98%
Artikelnummer. 15446698
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446698 2 g 2g
15456698 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60220.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 13414-95-4 | C8H8OS | 152,211 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer og bruges også i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer og bruges også i medicin.
Opløselighed Opløselig i chloroform
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13414-95-4
Molekylær formel C8H8OS
Molekylvægt (g/mol) 152.211
MDL nummer MFCD00005861
InChI nøgle GJEKNELSXNSYAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dihydro-4-benzo b thiophenone, 6,7-dihydro-5h-benzo b thiophen-4-one, 6,7-dihydrobenzo b thiophen-4 5h-one, 4-keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 6,7-dihydrobenzo b thiophen-4-one, benzo b thiophen-4 5h-one, 6,7-dihydro, 6,7-dihydro-1-benzothiophen-4 5h-one, 4,5,6,7-tetrahydrothionaphthen-4-one, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 4,5,6,7-tetrahydro-4-benzothiophenone
PubChem CID 83418
IUPAC navn 6,7-dihydro-5H-1-benzothiophen-4-on
SMIL C1CC2=C(C=CS2)C(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one
Smeltepunkt 38°C to 40°C
Kogepunkt 120°C
Flammepunkt 110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5895
Mængde 2 g
Beilstein 112276
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform.
Formel vægt 152.21
Procent renhed 98%