Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6, 7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 30,0 °C til 34,0 °C |
| Farve | Gul til Brun |
| Kogepunkt | 115,0 °C til 118,0 °C (16,0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Vis mere |