Få mere at vide
6,7-dihydro-4(5H)-benzofuranon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10365271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10365271 5 g Glasflaske 5g
10738041 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10365271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 330080050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16806-93-2 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16806-93-2
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00215511
InChI nøgle DXWQOYPYNPSVRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dihydro-4 5h-benzofuranone, 6,7-dihydrobenzofuran-4 5h-one, 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-4-one, 6,7-dihydro-1-benzofuran-4 5h-one, 4 5h-benzofuranone, 6,7-dihydro, pubchem14044, 6,7-dihydro-4 5h benzo-furanone, 6,7-dihydro-5h-benzofuran-4-one, 6?7-dihydro-4 5h-benzofuranone, 6,7-dihydro-4-5h-benzofuranone
PubChem CID 2733541
IUPAC navn 6,7-dihydro-5H-1-benzofuran-4-on
SMIL C1CC2=C(C=CO2)C(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6, 7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 30.0°C to 34.0°C
Farve Gul til Brun
Kogepunkt 115.0°C to 118.0°C (16.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5300 to 1.5320
Mængde 5 g
Beilstein 17, V,9, 585
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methylene chloride,ether
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske