missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6,7-Dehydro Estradiol, TRC

Artikelnummer. 30179746
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179746 100 mg
30180181 5 mg
30179894 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30179746 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD229620100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7291-41-0
Molekylær formel C18 H22 O2
Molekylvægt (g/mol) 270.37
Synonym Estra-1,3,5(10),6-tetraene-3,17-beta-diol, 6-Dehydroestradiol, Estra-1,3,5(10)-6-tetraen-3,17-beta-diol, NSC 57430, delta-6,7-Estradiol, 6,7-Didehydroestradiol
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-8,9,11,12,14,15,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=Cc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,3,5(10),6-estratetraen-3,17beta-diol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h2-5,10,14-17,19-20H,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
Formel vægt 270.162
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.