Få mere at vide
6-[3-(Dimethylamino)propoxy]pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11996091 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11996091 5 g 5g
11986091 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11996091 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444970050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 918643-56-8
Molekylær formel C16H27BN2O3
Molekylvægt (g/mol) 306.21
MDL nummer MFCD06797989
InChI nøgle QWJUJXPYTLOKRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl oxy propan-1-amine, 2-3-n,n-dimethylamino-propoxy pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, n,n-dimethyl-3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yloxy propan-1-amine, dimethyl-3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yloxy-propyl-amine, dimethy 3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-22-yloxy propyl amine, dimethyl 3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl oxy propyl amine, n,n-dimethyl-3-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl oxy-1-propanamine
PubChem CID 17998906
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]oxypropan-1-amin
SMIL CN(C)CCCOC1=NC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-[3-(Dimethylamino)propoxy]pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 34°C to 37°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 306.21
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-[3-(Dimethylamino)propoxy]pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.