Få mere at vide
6-(2-Furyl)nicotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10285614
Skift visning
Amber glasflaske; 1g
Artikelnummer.
10285614 Amber glasflaske; 1g
1 options
Artikelnummer. 10285614 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC54904DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(2-Furyl)nicotinaldehyde
CAS 886851-42-9
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H7NO2
MDL nummer MFCD04115423
Mængde 1 g
Synonym 6-2-furyl nicotinaldehyde, 6-furan-2-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-furan-2-yl nicotinaldehyde, 6-2-furyl pyridine-3-carbaldehyde, 6-2-furanyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-2-furanyl, 6-furan-2-yl-pyridine-3-carbaldehyde
InChI nøgle RHHAYCIYWCFECO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=COC(=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
IUPAC navn 6-(furan-2-yl)pyridin-3-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 173.171
PubChem CID 24729675
Formel vægt 173.17
Procent renhed 97%