Få mere at vide
6-(1-Pyrrolidinyl)pyridin-3-carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 6-(1-Pyrrolidinyl)pyridine-3-carboxaldehyde |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 176.22 |
| Procent renhed | 98% |