Få mere at vide
6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10299392
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10299392 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10360643 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10316804 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10299392 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07079CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 261715-39-3
Molekylær formel C10H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 176.219
InChI nøgle FFFAXGTZBUMKTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-1-pyrrolidinyl nicotinaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl nicotinaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde, 6-pyrrolidinylpyridine-3-carbaldehyde, 6-1-pyrrolidino pyridine-3-carboxaldehyde, acmc-1cg5q, 6-1-pyrrolidino nicotinaldehyde
PubChem CID 2794775
IUPAC navn 6-pyrrolidin-1-ylpyridin-3-carbaldehyd
SMIL C1CCN(C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 176.22
Procent renhed 97%