Få mere at vide
Alfa Aesar™ 6-(1-Piperidinyl)pyridine-3-carboxaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11494580
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494580 1 g 1g
11404590 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494580 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H50127.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 241816-11-5
Molekylær formel C11H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 190.246
MDL nummer MFCD04117814
InChI nøgle RKIMIISNVCLRLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidin-1-ylnicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl nicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-piperidinonicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl nicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-piperidylpyridine-3-carbaldehyde, acmc-20alxp, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-1-piperidinyl, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-5'-carbaldehyde
PubChem CID 2763980
IUPAC navn 6-piperidin-1-ylpyridine-3-carbaldehyde
SMIL C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(1-Piperidinyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 42°C to 44°C
Mængde 1 g
Formel vægt 190.25
Procent renhed 98%