Få mere at vide
5H-Pyrido[3,2-b]azepine-6,9-(7H,8H)-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5H-Pyrido[3,2-b]azepine-6,9-(7H,8H)-dione |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O2/c12-7-3-4-8(13)11-6-2-1-5-10-9(6)7/h1-2,5H,3-4H2,(H,11,13) |
| Formel vægt | 176.0586 |