CAS RN 676596-63-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5H-Pyrido[3,2-b]azepine-6,9-(7H,8H)-dione, TRC
CAS: 676596-63-7 Molekylær formel: C9 H8 N2 O2 Molekylvægt (g/mol): 176.17 Synonym: 5H-Pyrido[3,2-b]azepine-6,9-dione, 7,8-dihydro-,5H-Pyrido[3,2-b]azepine-6,9(7H,8H)-dione,7,8-Dihydro-5H-pyrido[3,2-b]azepine-6,9-dione IUPAC navn: 7,8-dihydro-5H-pyrido[3,2-b]azepine-6,9-dione SMIL: O=C1CCC(=O)c2ncccc2N1