missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5H-Pyrido[3,2-b]azepine-6,9-(7H,8H)-dione, TRC

Artikelnummer. 30422992
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422992 25 mg
30425413 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422992 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99171025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 676596-63-7
Molekylær formel C9 H8 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 176.17
Synonym 5H-Pyrido[3,2-b]azepine-6,9-dione, 7,8-dihydro-, 5H-Pyrido[3,2-b]azepine-6,9(7H,8H)-dione, 7,8-Dihydro-5H-pyrido[3,2-b]azepine-6,9-dione
IUPAC navn 7,8-dihydro-5H-pyrido[3,2-b]azepine-6,9-dione
SMIL O=C1CCC(=O)c2ncccc2N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5H-Pyrido[3,2-b]azepine-6,9-(7H,8H)-dione
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H8N2O2/c12-7-3-4-8(13)11-6-2-1-5-10-9(6)7/h1-2,5H,3-4H2,(H,11,13)
Formel vægt 176.0586
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.