missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5Beta-Dihydrocorticosterone, TRC

Artikelnummer. 17924485
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17924485 500 mg
17902175 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17924485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD448785500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 566-01-8
Molekylær formel C21H32O4
Molekylvægt (g/mol) 348.48
Synonym 11beta,21-Dihydroxy-5beta-pregnane-3,20-dione, (5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17S)-11-Hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyltetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3(2H)-one
SMIL C[C@]12CCC(=O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5beta-Dihydrocorticosterone
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H32O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h12,14-17,19,22,24H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,16-,17+,19-,20+,21+/m1/s1
Formel vægt 348.2301
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.